Learn More
Graphène, simple couche, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15565886 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15565886 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15565886 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 453150010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Graphene
Note relative au nom Single Layer
CAS 1034343-98-0
Point de fusion 3650,0°C
Couleur Noir
Formule moléculaire Cx
Numéro MDL MFCD00144065
Quantité 1 g
Synonyme methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Clé InChI VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C
Nom IUPAC méthane
Poids moléculaire (g/mol) 16.04
CID PubChem 297
ChEBI CHEBI:16183
Poids de la formule 12.01
Forme physique Solide