Learn More
WTW™ Cellule de conductivité à 2 électrodes en graphite
Code produit 10540724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Graphite
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10540724 Graphite 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10540724 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 301995
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.95€
    498.00€ / 1 pièces
    Économisez 87.95€
    15% de réduction
En stock
Les cellules de mesure de la conductivité universellement utilisables de WTW constituent une référence en matière de mesure de la conductivité. Leur technologie à 4 électrodes les rend insensibles à la pollution, non influencées par les effets de polarisation et donc précis et fiables dans toutes les conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Cellule de conductivité en graphite à 2 électrodes
À utiliser avec (équipement) Électrode KLE 325 standard
À utiliser avec (application) Éliminez les erreurs causées par les effets de polarisation et les échantillons sales
Comprend Capteur de température intégré et câble de 1,5 m
Matériau Graphite
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 80°C
Longueur (métrique) du câble 1,5 m