Learn More
Adhésif conducteur graphite, à base d’alcool, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15401817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 g
Conditionnement:
30g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15401817 30 g 30g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15401817 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042465.15
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Résistance de la feuille : 1,2 kohm/po 2 à 0,001 po d’épaisseur
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Note relative au nom alcohol based
Densité 0.9
Point d’ébullition 82°C
Point d’éclair 11°C(52°F)
Température d’allumage 270°C (518°F)
Numéro MDL MFCD01866817
Quantité 30 g
Tension de vapeur 48hPa (36mm Hg) at 20°C