Learn More
Flocons de graphite, 7 - 10 microns médians, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11305807
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11305807 1 kg -
11395797 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11305807 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043480.A1
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-42-5
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12.01
Numéro MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC carbone
SMILES [C]
Spécification
Nom chimique ou matériau Graphite flake
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 1 kg
Numéro UN UN1325
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Paillettes