Learn More
Feuille de graphite, 0,13 mm (0,005 po) d’épaisseur, 99,8 % (traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364728
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 x 30 cm
30 x 100 cm
30 x 500 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11364728 30 x 30 cm 1 pièce
11356189 30 x 100 cm 1 pièce
11366189 30 x 500 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11364728 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043078.RF
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Potassium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is used as Flavor & Fragrance intermediates. It is used as an intermediate in Industries such as agrochemical, dyestuff, pharmaceutical, syntheses material, chemical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-42-5
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12.01
Numéro MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CID PubChem 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nom IUPAC carbone
SMILES [C]
Spécification
Nom chimique ou matériau Graphite
Couleur Gris à noir
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (Metals basis)
Quantité 30 x 30 cm
Forme physique Feuille, 0,13 mm (0,005 po) d’épaisseur