Learn More
Feuille de graphite, 0,254 mm (0,01 po) d’épaisseur, 99,8 % (traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336967
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
15 x 15 cm
15 x 60 cm
15 x 250 cm
Pakningsstørrelse:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Unit Size
11336967 15 x 60 cm -
11316967 15 x 15 cm 1 pièce
11326967 15 x 250 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 11336967 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 010832.CG
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7782-42-5
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12.01
Numéro MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CID PubChem 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nom IUPAC carbone
SMILES [C]
Specifications
Nom chimique ou matériau Graphite
Couleur Gris à noir
Densité 1.12
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (Metals basis)
Quantité 15 x 60 cm
Forme physique Feuille, 0,254 mm (0,010 po) d’épaisseur