Learn More
Feuille de graphite, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur, 99,8 % (traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11390228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 x 15 cm
15 x 60 cm
15 x 250 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11390228 15 x 250 cm 1 pièce
11380228 15 x 15 cm 1 pièce
11370228 15 x 60 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11390228 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042953.VU
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 7782-42-5 | Molecular Formula: C | Molecular Weight: 12.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-42-5
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12.01
Numéro MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CID PubChem 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nom IUPAC carbone
SMILES [C]
Spécification
Nom chimique ou matériau Graphite
Densité 2g/cm3
Plage de pourcentage du dosage 99.8%, metal basis
Quantité 15 x 250 cm
Forme physique Feuille, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur