Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creuset de fusion en graphite
Code produit 15466345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
7.5cc
7.88cc
Quantité:
36 pièces
50pc
Conditionnement:
36 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Quantité Conditionnement
15466345 7.5cc 50pc 50 pièces
15426055 7.88cc 36 pièces 36 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15466345 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 040794.KD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Fabriqué à partir de matériaux en graphite qui offrent une uniformité thermique exceptionnelle et une exactitude aux spécifications dimensionnelles.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Graphite extrudé non purifié
Matériau Graphite
À utiliser avec (application) Métallurgie
Quantité 50pc
Capacité (métrique) 7.5cc
Product Type Creuset de fusion en graphite
Forme Pointe de forêt