Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creuset d’analyse graphite-gaz
Code produit 15411577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
12,6 mm
12,7mm
Hauteur (métrique):
24,2 mm
24,5mm
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) Conditionnement
15411577 12,7mm 24,5mm 100 pièces
15473705 12,6 mm 24,2 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15411577 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 039811.KN
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) interne 10mm
Matériau Graphite
À utiliser avec (application) Pour l’analyse des gaz
Diamètre (métrique) externe 12,7mm
Hauteur (métrique) 24,5mm
Product Type Creuset en graphite
Diamètre (métrique) de la base 6,8mm
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Datenschutzrichtlinie.