Learn More
Plaque en graphite, 1,27cm (0,5 po.) d’épaisseur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11361188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
12.5 x 25 cm
25 x 50 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11361188 25 x 50 cm 1 pièce
11351188 12.5 x 25 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11361188 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010132.RJ
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Graphite plate
Note relative au nom 1.27cm (0.5 in.) thick
Numéro MDL MFCD00144065
Quantité 25 x 50 cm