Learn More
Plaque en graphite pyrolytique hautement orienté (HOPG), 10x10x1mm (0,394x0,394x0,039 po), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Graphite plate |
| Conditionnement | Conditionné sous film plastique thermorétracté |
| Numéro MDL | MFCD00144065 |
| Quantité | 1 Pc. |