Learn More
Plaque de graphite, pyrolytique, 1,27 x 9,98 x 9,98 mm (0,05 x 0,393 x .393 po), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Graphite plate, pyrolytic |
| Note relative au nom | 1.27x9.98x9.98mm (0.05x0.393x.393 in.) |
| Numéro MDL | MFCD00144065 |
| Quantité | 1 Pc. |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |