Learn More
Plaque de graphite, imprégnée de résine, 6,35 mm (0,25 po) d’épaisseur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15406405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15406405 100 x 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15406405 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041831.GH
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Graphite plate
Note relative au nom Resin impregnated, 6.35mm (0.25 in.) thick
Numéro MDL MFCD00144065
Quantité 100 x 100 mm
Informations sur la solubilité Insoluble in water.