Learn More
Poudre de graphite, naturelle, haute pureté, -200 mesh, 99.9995% (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15416055
Change view
Click to view available options
Quantité:
28 g
Unit Size:
28g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15416055 28 g 28g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 15416055 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 014734.TA
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Graphite powder
Note relative au nom Natural
CAS 7782-42-5
Dimensions de la maille −200 Mesh
Notes de qualité de la pureté Ultra superior purity
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire C
Numéro MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Quantité 28 g
Numéro UN UN1325
Synonyme graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C]
Nom IUPAC carbone
Poids moléculaire (g/mol) 12.01
CID PubChem 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Pourcentage de pureté 99.9999%
Forme physique Poudre