Learn More
Poudre de graphite, synthétique, APS 7 - 11 microns, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15422647 25 g 25g
15447165 250 g 250g
15432647 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15422647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 046304.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Graphite powder is basically used for casting polishing purposes and molding. Natural graphite is mostly used for refractories, batteries, steel making, expanded graphite, brake linings, foundry facings and lubricants. It is also used in pigments, anodes arc-lamp carbons, coating cathode ray tubes and in moderator in nuclear piles. Graphite (carbon) fiber and carbon nanotubes are also used in carbon fiber reinforced plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-42-5
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12.01
Numéro MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CID PubChem 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nom IUPAC carbone
SMILES [C]
Spécification
Nom chimique ou matériau Graphite powder
Note relative au nom Synthetic
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Numéro UN UN1325
Informations sur la solubilité Insoluble in water as well as other organic solvents.
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre