Learn More
Tige en graphite, 2,54cm (1,0 po.) de diamètre x 61cm (24 po.) de long, 99 % (base en métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15415925
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
5 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15415925 5 Pc. 5 pièces
15405925 1 Pc. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15415925 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010133.KJ
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Graphite rod
Note relative au nom 2.54cm (1.0 in.) dia. x 61cm (24 in.) long
Quantité 5 Pc.
Poids ≈590g/pc
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro MDL MFCD00144065
Pourcentage de pureté 99%