Learn More
Tige en graphite, 3,05 mm (0,12 po) de diamètre x 305 mm (12 po) de long, 99,9995 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440341
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 Pc.
25 Pc.
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440341 100 Pc. 100 pièces
11430341 25 Pc. 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11440341 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040765.KN
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Graphite rod is used in computer brushes, anodes, arc lamps, carbon coating, cathode ray tubes, and moderator in nuclear piles. It is used for high-temperature crucibles, as a lubricant and in lead pencils. Graphite rod coated with Th(IV), plays an useful application for ion selective electrode based on thorium oxinate complex. It is also essential for the preparation of lead(II)-selective PVC-coated graphite rod electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Balais de commutateur, anodes, lampes à arc, revêtement au carbone, tubes à rayons cathodiques, régisseurs de piles nucléaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Graphite rod
Note relative au nom 3.05mm (0.12 in.) dia. x 305mm (12 in.) long
Notes de qualité de la pureté AGKSP grade, ultra 'F' purity
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro MDL MFCD00144065
Quantité 100 Pc.
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in molten nickel.
Pourcentage de pureté 99.9995%