Learn More
Tige en graphite, 3,8 cm (1,5 po) de diamètre x 61 cm (24po) de long, 99 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15406555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
5 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15406555 1 Pc. 1 pièce
15416555 5 Pc. 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15406555 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043800.KG
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Graphite rod
Note relative au nom 3.8cm (1.5 in.) dia. x 61cm (24 in.) long
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro MDL MFCD00144065
Quantité 1 Pc.
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Tige