Learn More
Tige en graphite, 3,8 cm (1,5 po) de diamètre x 61 cm (24po) de long, 99 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Graphite rod |
| Note relative au nom | 3.8cm (1.5 in.) dia. x 61cm (24 in.) long |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Numéro MDL | MFCD00144065 |
| Quantité | 5 Pc. |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Forme physique | Tige |