Learn More
Tige en graphite, dia. 6,3 mm (0,25 po) x longueur 61 cm (24 po), 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11325749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 Pc.
4 Pc.
Conditionnement:
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11325749 20 Pc. -
11315749 4 Pc. 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11325749 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010135.KL
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Graphite rod
Note relative au nom 6.3mm (0.25 in.) dia. x 61cm (24 in.) long
Quantité 20 Pc.
Poids ≈40g/pc
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro MDL MFCD00144065
Pourcentage de pureté 99%