Learn More
Tige en graphite, recouverte de pyrolyse, 2 mm (0,08 po) de diamètre x 152 mm (6 po) de long, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15446545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
5 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15446545 5 Pc. 5 pièces
15436545 1 Pc. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15446545 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043670.KJ
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Graphite rod, is suitable for making: Anodes, Electrodes, Heating elements, Crucibles, Molds & Ingots, Hot press dies, Gas nozzles, Lubrication sticks, Bushings & bearings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Graphite rod
Note relative au nom Pyrolytic coated, 2mm (0.08 in.) dia. x 152mm (6 in.) long
Numéro MDL MFCD00144065
Quantité 5 Pc.
Informations sur la solubilité It is insoluble in water.
Forme physique Tige