Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Bague d’étanchéité en graphite pour l’insert PerkinElmer
Description
- Adapté pour PerkinElmer GC
- Résistent à des températures allant jusqu’à 450°C
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Pour une utilisation avec des inserts de D.E. de 4 mm |
| Matériau | Graphite |
| Quantité | 10/boîte |
| Type de produit | Anneau de scellement en graphite pour PerkinElmer |