Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ferrules Vespel™ en graphite pour Shimadzu
Code produit 10592203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
0,32 mm
de 0,10 à 0,25 mm
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur Conditionnement
10592203 0,32 mm 10 pièces
10454302 de 0,10 à 0,25 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10592203 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 0726562
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    117.62€ / 10 pièces
    Économisez 31.38€
    21% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Fournissent des connexions au système sans fuite. Les ferrules Vespel™ Trajan Scientific and Medical en graphite pour Shimadzu permettent d’améliorer la chromatographie pour les systèmes GC.
  • Composite de graphite et de Vespel
  • Matériau mécanique robuste, dur, longue durée de vie
  • Forme une forte préhension avec la colonne capillaire
Spécification
Type Ferrule en Vespel graphite pour colonnes de 0,32 mm de dia. int. pour MS Shimadzu
À utiliser avec (équipement) QP5000-II et QP5050
Matériau 15 % graphite, 85 % Vespel
Diamètre (métrique) intérieur 0,32 mm