Learn More
IBA Lifesciences Écoulement gravitaire Strep-Tactin™ 4Flow™ colonne haute capacité
Code produit 30117609 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 ml
5 ml
Conditionnement:
1mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
30117609 1 ml 1mL
30117604 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30117609 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 21252001
Strep-Tactin™ 4Flow™ Colonne à flux gravitaire haute capacité pour purifier le Strep-tag II™ ou Twin-Strep-tag™ protéines de fusion
  • Strep-Tactin™ 4Flow™ Les colonnes à haute capacité sont conçues pour la purification du™ Strep-tag II et Twin-Strep-tag™ protéines par chromatographie d'affinité en flux gravitaire
  • Recommandé pour toutes les classes de protéines en raison de sa large compatibilité de pH, de son excellente stabilité à la pression et de sa pureté cible exceptionnelle (> 95 %) et une forte affinité de liaison
  • billes d'agarose réticulées à 4 % couplées à Strep-Tactin™ pour une purification simple des protéines avec Strep-tag™ II ou une Twin-Strep-tag™
  • Élution ciblée : Aucune étape de titrage fastidieuse n'est requise et plusieurs cycles de régénération sont possibles avec une solution de NaOH à 100 mM.
  • Alternative idéale pour les protéines difficiles à éluer de Strep-Tactin XT™ 4Flow™ résines
  • Les protéines biotinylées se lient également à Strep-Tactin™ 4Flow™ de grande capacité, ils doivent être bloqués à l'aide de BioLock.
  • Spécification
    Capacité de liaison resina de 20 mg/mL
    Capacité (métrique) 1 ml
    Description Agarose à 4 %, réticulée
    Granulométrie 50 à 150 μm
    Forme Pâte de résine
    Quantité 1 mL
    Forme protéique Protéine tétramère
    Cible Proteínas marcadas con Twin-Strep-tag™ ; Strep-tag™ II; reactividad cruzada: biotina
    Type Colonne d’écoulement par gravité
    Type de produit final Équipement pour la chromatographie d’affinité
    Type de ligand Etiqueta de estreptococo gemelo™ ; Strep-tag™ II; reactividad cruzada: biotina
    Phase stationnaire Agarose
    Format Colonne à flux de gravité
    Type de colonne Columna de flujo por gravedad preempacada