Learn More
IBA Lifesciences Écoulement gravitaire Strep-Tactin™ 4Flow™ mini-colonne haute capacité
Code produit 30117605 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0,2 ml
Conditionnement:
0.20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30117605 0,2 ml 0.20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30117605 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 21251005
Strep-Tactin™ 4Flow™ mini-colonne à flux gravitaire haute capacité pour purifier Strep-tag II™ ou Twin-Strep-tag™ protéines de fusion
  • Strep-Tactin™ 4Flow™ Les colonnes à haute capacité sont conçues pour la purification du™ Strep-tag II et Twin-Strep-tag™ protéines par chromatographie d'affinité en flux gravitaire
  • Recommandé pour toutes les classes de protéines en raison de sa large compatibilité de pH, de son excellente stabilité à la pression et de sa pureté cible exceptionnelle (> 95 %) et une forte affinité de liaison
  • billes d'agarose réticulées à 4 % couplées à Strep-Tactin™ pour une purification simple des protéines avec Strep-tag™ II ou une Twin-Strep-tag™
  • Élution ciblée : Aucune étape de titrage fastidieuse n'est requise et plusieurs cycles de régénération sont possibles avec une solution de NaOH à 100 mM.
  • Alternative idéale pour les protéines difficiles à éluer de Strep-Tactin XT™ 4Flow™ résines
  • Les protéines biotinylées se lient également à Strep-Tactin™ 4Flow™ de grande capacité et nécessitent un blocage à l'aide de BioLock
Spécification
Capacité de liaison resina de 20 mg/mL
Capacité (métrique) 0.2 mL
Description Agarose à 4 %, réticulée
Granulométrie 50 à 150 μm
Forme Pâte de résine
Quantité 0,2 ml
Forme protéique Protéine tétramère
Cible Proteínas marcadas con Twin-Strep-tag™ ; Strep-tag™ II; reactividad cruzada: biotina
Type Colonne d’écoulement par gravité
Type de produit final Équipement pour la chromatographie d’affinité
Type de ligand Etiqueta de estreptococo gemelo™ ; Strep-tag™ II; reactividad cruzada: biotina
Phase stationnaire Agarose
Format Colonne à flux de gravité
Type de colonne Columna de flujo por gravedad preempacada