Learn More
IBA Lifesciences Colonne XT Superflow™ à écoulement par gravité
Code produit 15543077 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 x 1 ml
1 x 5 ml
5 x 0,2 ml
1 x 10 ml
Quantité:
1 colonne
5 colonnes
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Quantité unitSize
15543077 5 x 0,2 ml 5 colonnes 5 pièces
15553077 1 x 1 ml 1 colonne 1 pièce
15563077 1 x 5 ml 1 colonne 1 pièce
15573077 1 x 10 ml 1 colonne 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15543077 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 24011005
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La colonne Gravity Flow Superflow™ XT d’IBA GmbH™ est destinée à la purification en une étape des protéines de fusion recombinantes Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ avec une affinité élevée et une pureté inégalée.
  • Pour une purification efficace des protéines de fusion recombinantes Strep-tag™ II et Twin-Strep-tag™ sous écoulement par gravité
  • Le Strep-Tactin™ XT possède une affinité plus élevée pour les protéines de fusion Strep-tag™ et Twin-Strep-tag™ comme le Strep-Tactin™ classique
  • Capacité de liaison dynamique : 5,7 mg de protéine/ml de résine, déterminée avec le marqueur mCherry-Twin-Strep-tag™ (30 kDa)
Spécification
Capacité (métrique) 5 x 0,2 ml
Quantité 5 colonnes
À utiliser avec (application) Purification de protéines
Type Gravity Flow Column
Usage exclusivement réservé à la recherche.