Learn More
Wheaton™ Bouchon ultra pur à col droit
Code produit 11742068 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
13 mm
20 mm
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11742068 13 mm 1000 pièces
11732068 20 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11742068 Fournisseur Wheaton™ Code fournisseur 700014
Expédition estimée: 11-12-2026
Offrent une pureté chimique extrêmement élevée et une faible perméabilité aux gaz. Les bouchons ultra purs à col droit Wheaton™ sont fabriqués à partir d’une formule de bromobutyl ultra pure.
  • Autoclavables
  • Faible taux de matières extractibles
  • Exempts de latex, nitrosamine et 2-MCBT (2-mercaptobenzothiazole)
  • Compatibles avec des applications telles que l’eau pour injection (EPI) dans lesquelles le caoutchouc extr
Spécification
Description Lisse
Diamètre (métrique) 13 mm
À utiliser avec (application) Pour adapter une bague de 13 mm, à usage pharmaceutique
Quantité 1000/boîte
Couleur Gris
Matériau Caoutchouc butyl
Type de produit Bouchon (2 trous)