Description
- Septum économique
- Pour une utilisation avec des applications à basse pression ou à basse température (125°C).
Specifications
Specifications
| Couleur | Gris |
| Diamètre (métrique) externe | 20 mm |
| Matériau | Butyle |
| Épaisseur (métrique) | 4 mm |