Learn More
Deutsch Neumann™ Bouchons en caoutchouc naturel gris
Code produit 10652801
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3,5mm
5 mm
8 mm
10,5 mm
12,8 mm
14 mm
17 mm
18 mm
21mm
23 mm
26 mm
29 mm
31 mm
36 mm
41 mm
47 mm
50,5mm
56mm
60mm
64,5mm
71mm
94 mm
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diameter (Metric) Bottom unitSize
10652801 10,5 mm 1 pièce
10201641 12,8 mm 1 pièce
10324101 14 mm 1 pièce
10078560 17 mm 1 pièce
10579281 18 mm 1 pièce
10169890 21mm 1 pièce
10445421 23 mm 1 pièce
10129990 29 mm 1 pièce
10028600 26 mm 1 pièce
10222021 3,5mm 1 pièce
10190031 36 mm 1 pièce
10682801 41 mm 1 pièce
10261971 47 mm 25 pièces
10560052 31 mm 1 pièce
10577941 50,5mm 1 pièce
10140511 64,5mm 1 pièce
10578131 56mm -
10038540 5 mm 1 pièce
10405251 8 mm 1 pièce
10598891 71mm 1 pièce
10088370 60mm 1 pièce
10425811 94 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Code produit 10652801 Fournisseur Deutsch Neumann™ Code fournisseur 1010110
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une fermeture sûre et sécurisée des appareils de laboratoire. Les bouchons en caoutchouc naturel gris Deutsch Neumann™ conviennent à une utilisation générale.
  • Conforme à la norme DIN 12 871
  • Duromètre 40 Shore A
  • Disponibles dans une large gamme de tailles
Spécification
Hauteur (métrique) 20 mm
Quantité 1 de chaque
Couleur Gris
Diameter (Metric) Bottom 10,5 mm
Diamètre (métrique) supérieur 14,5 mm
Matériau Caoutchouc naturel
Type de produit Bouchon conique