Learn More
Eppendorf™ Graisse pour pipettes
Code produit 15903202 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Graisse pour pipettes
Conditionnement:
8g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15903202 Graisse pour pipettes 8g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15903202 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0013022153
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 31-03-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Assure un fonctionnement fluide du piston et protège la pipette contre l'usure, maintenant ainsi la précision et prolongeant la durée de vie de l'appareil.
  • Graisse spéciale pour relubrifier le piston ou le cylindre des parties inférieures de la pipette\n
  • À utiliser après le nettoyage ou la décontamination de la pipette. La graisse assure un fonctionnement fluide du piston et protège la pipette de l'usure, maintenant ainsi la précision et prolongeant la durée de vie de l'appareil.
  • Matériau : Silicone, quantité 1 paquet.
  • À utiliser après nettoyage/décontamination de la pipette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec Pipettes
Matériau Silicone
Type Graisse pour pipettes
À utiliser avec (équipement) Eppendorf Pipettes
Quantité 1 Pk.