Learn More
Cole-Parmer™ Composé de transfert thermique, tube
Code produit 11840500 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Graisse
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau
11840500 Graisse
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11840500 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 9378561
Expédition estimée: 22-01-2027
Le composé de transfert thermique augmente la conductivité thermique des puits thermométriques pour un temps de réponse plus rapide.
  • Conçu pour évacuer la chaleur des composants générateurs de chaleur.
  • Le composé de dissipation thermique sans silicone augmente la conductivité thermique dans les puits thermométriques pour un temps de réponse plus rapide par rapport à l'air.
Spécification
À utiliser avec (application) Augmente la conductivité thermique.
Matériau Graisse
Poids (impériale) 4 oz
Poids (métrique) 113.4 g
Type de produit Composé de transfert thermique
À utiliser avec (équipement) Thermo Puits