missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Christeyns GREEN'R RINSE CG, bidon de 5 L
Description
- Pour une utilisation en eau douce et moyennement dure
- Séchage rapide
- Finition étincelante
Spécification
Spécification
| Type de produit | Additif de rinçage |
| Color-coded | Non |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | Cleanware |
| Scent | Sans parfum |
| Stérilité | Non stériles |
| Format | Bidon |
| Dimensions | 5 L |
| Volume (métrique) | 5 l |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- GREEN'R RINSE
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid, Isotridecanol, ethoxylated, sodium hydroxide
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?