Learn More
Thermo Scientific™ pMCS-Green Renilla Luc Vector for Luciferase Assays
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Le vecteur Thermo Scientific™ pMCS-Renilla Luc est un plasmide à site de clonage multiple conçu pour accepter une séquence de promoteurs pour l’étude de la régulation des gènes à l’aide du rapporteur pour la luciférase intracellulaire Renilla.
Points clés :
- Gène de la luciférase Renilla verte intracellulaire, optimisé pour une expression élevée dans les systèmes de mammifères
- Le site de clonage multiple (MCS) offre une polyvalence pour le transfert d’éléments réglementaires d’un plasmide à un autre
- Site de terminaison de la transcription (Ter), opérateur lac (Lac O1) et site de pause transcriptionnelle (TPS) utilisés pour minimiser le bruit de fond en réduisant la translecture transcriptionnelle
- Marqueurs de puromycine (Pur) et d’ampicilline (Amp) pour la sélection de médicaments dans les cellules de mammifères et de bactéries, respectivement
- Origine de la réplication de l’ADN bactérien pUC à grand nombre de copies
- Deux vecteurs de contrôle disponibles avec des promoteurs constitutifs forts (CMV) ou faibles (TK) pour la co-transfection et la normalisation
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Vecteur de Luc pMCS-Renilla verte |
| Type | Vecteur Luc |
| Méthode de clonage | Enzyme de restriction / MCS |
| Type de livraison | Transfection |
| Quantité | 10 μg |
| Contenu et stockage | Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, entre les températures suivantes : -70 à -20°C. |
| Gène rapporteur | Luciférase Renilla verte |
| Agent de sélection (eucaryotique) | Puromycine |
| Gamme de produits | Pierce |
| À utiliser avec (application) | Dosages des rapporteurs |