Learn More
Shamrock™ Étiquette ronde verte
Description
- Résistante à l’eau, à l’huile et à l’acide
- Plage de températures de -20 à +121°C
- Pour autoclave, congélateur, réfrigérateur et étuve
- Marquage universel au stylo à bille, au crayon de papier et au feutre
Spécification
Spécification
| Couleur | Vert |
| Type de produit | Étiquette ronde |
| Quantité | 1000/Bte |
| Diamètre (métrique) | 6,5 mm |