Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ Unité de transfert sanguin
Description
- Transfère le sang d'une seringue dans un tube de prélèvement sanguin sous vide.
- La norme CLSI (Clinical Laboratory Standards Institute) H3-A6 recommande l'utilisation d'un dispositif de transfert de seringue lors du transfert de sang d'une seringue vers un tube de prélèvement sanguin.
- À usage unique, stérile
Compliance
Conforme aux directives de l’OSHA concernant le transfert de sang après une prise de seringue
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, OSHA |
| Type de produit | Unité de transfert sanguin |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour transférer le sang d'une seringue dans un tube de prélèvement sanguin sous vide. |
| Sans latex | Oui |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 1,02 in |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 26 mm |
| Conditions de stockage | 4°C à 25°C |
| Dimensions | 25 g |
| Stérilité | Stérile |