Learn More
Greiner Bio-One Tubes de prélèvement sanguin EDTA K2 VACUETTE™
Description
Les tubes de prélèvement sanguin avec EDTA VACUETTE™ sont utilisés pour les déterminations dans le sang total EDTA pour l’hématologie. Disponible avec EDTA K2, séparateur EDTA K2 et EDTA K3. Les tubes EDTA K2 VACUETTE™ contiennent du EDTA K2 dipotassium qui bloque la coagulation en cascade.
- Les tubes sont fournis en boîtes de 50 pièces
- Pour le prélèvement sanguin veineux
- En plastique PET virtuellement incassable
- Meilleure sécurité et meilleure hygiène lors du prélèvement des échantillons, grâce à leur transparence.
- Principalement en hématologie
- La paroi interne est revêtue d’EDTA K 2 déshydratée par pulvérisation qui agit comme un anticoagulant, liant les ions calcium et interrompant la coagulation en cascade
- Les tubes de prélèvement sanguin EDTA K2 avec séparateur de gel et les tubes de prélèvement sanguin EDTA K3 sont disponibles
- Des bouchons roses pour l’immunohématologie sont également disponibles
- Marquage CE
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tube K2 EDTA |
| Additif | K2EDTA |
| Matériau | PET |
| Stérilité | Stérile |
| Type de bouchon | Premium Safety Twist Cap |
| Capacité (métrique) | 4 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Aiguilles pour prélèvement sanguin VACUETTE™ |
| Couleur de bouchon | Lavande avec anneau noir |
| Hauteur (métrique) | 75 mm |
| Dimension du tube | 13 x 75 mm |
| Afficher plus |