Learn More
Greiner Bio-One Tubes de système de prélèvement de sang capillaire MiniCollect™
Code produit 13466778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
0.5 ml
0.8 ml
1 ml
Additif:
K2EDTA
K3EDTA
Serum Sep
Sérum
Couleur de bouchon:
Doré
Lavande
Rouge
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Additif Couleur de bouchon Conditionnement
13466778 1 ml Sérum Rouge 100 pièces
12671501 0.8 ml Serum Sep Doré 100 pièces
13038612 0,5 ml K3EDTA Lavande -
13244999 0.5 ml K2EDTA Lavande -
12500127 1 ml K3EDTA Lavande 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13466778 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 450470
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Prélevez, transportez et traitez du sang capillaire. Les tubes pour système de prélèvement de sang capillaire Greiner BioOne™ MiniCollect™ sont particulièrement recommandés chez les patients présentant des veines fragiles, les jeunes enfants, les patients gériatriques et dans les situations où seul un petit échantillon de sang est nécessaire.
  • Les tubes sont dotés d’une fermeture qui agit comme une vanne, permettant d’insérer le capillaire ou l’entonnoir approprié sans enlever le bouchon
  • S’insère dans un tube porteur de 13 x 75 mm pour faciliter le marquage à code-barres, la centrifugation et le stockage
  • Les tubes avec du gel contiennent une barrière inerte sur le fond qui se déplace vers le haut pour former une barrière stable entre le caillot / les cellules et le sérum / plasma pendant la centrifugation et le transport
  • Tous les tubes nécessitent un entonnoir MiniCollect ou un dispositif de prélèvement capillaire (vendu séparément)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit MiniCollect Capillary Blood Collection Tube
Additif Sérum
Capacité (métrique) 1 ml
Bouchon inclus Yes
Couleur de bouchon Rouge
À utiliser avec (application) Small volume blood collection