Learn More
Greiner Bio-One Tubes pour plasma avec héparine de lithium et gel
Code produit 13098722
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 mL
8 mL
Longueur (métrique):
13 x 75 mm
16 x 100 mm
Conditionnement:
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
13098722 8 mL 16 x 100 mm -
15433180 8 mL 16 x 100 mm 50 pièces
15442520 4 mL 13 x 75 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13098722 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 455083
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.00€
    408.31€ / 1200 pièces
    Économisez 116.69€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Pour les déterminations en chimie clinique et en immunochimie
  • La paroi interne du tube est recouverte d’héparine de lithium, un anticoagulant qui lie les antithrombines pour bloquer la cascade de coagulation produisant un échantillon de plasma
  • Contiennent un gel barrière dans le tube qui se déplace vers le haut pour former une barrière stable séparant le plasma des cellules pendant la centrifugation ; le plasma peut être aspiré directement du tube, ce qui élimine le besoin de transfert
  • Transparents comme le verre, avec des performances identiques ou supérieures
  • Moulés de façon à être pratiquement incassables, tout en offrant un niveau de sécurité supérieur à celui du verre
  • Les tubes ont une durée de conservation de 18 mois à compter de la date de fabrication
  • Les bouchons de sécurité sans vis peuvent être retirés d’une légère traction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Héparine de lithium
Type de bouchon Bouchon de sécurité à tirer
Capacité (métrique) 8 mL
Couleur de bouchon Vert avec anneau jaune
Longueur (métrique) 16 x 100 mm
Diamètre (métrique) externe 16 x 100 mm