Learn More
Greiner Bio-One Tubes activateurs de coagulation du sérum
Code produit 13028682
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 mL
4 mL
6 ml
9 ml
Conditionnement:
1200 pièces
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
13028682 2 mL -
15412540 4 mL 50 pièces
15432560 6 ml -
12532936 9 ml 1200 pièces
15432550 9 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13028682 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 454236
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la chimie clinique de routine, l’immunohématologie, la sérologie ou les tests immunologiques
  • Revêtus de particules de silice micronisées qui activent la coagulation lors de l’inversion en douceur des tubes
  • Transparents comme le verre, avec des performances identiques ou supérieures
  • Moulés de façon à être pratiquement incassables, tout en offrant un niveau de sécurité supérieur à celui du verre
  • Les tubes ont une durée de conservation de 18 mois à compter de la date de fabrication
  • Les tubes pédiatriques sont livrés avec des anneaux blancs pour permettre une identification rapide
  • Les bouchons à vis de sécurité peuvent être ôtés et remis plusieurs fois
  • Les bouchons sans vis peuvent être ôtés et remis aussi souvent que nécessaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Type de produit Blood Collection Tube
Additif Particules de silice microscopiques
Matériau Plastique
Stérilité Sterile
Type de bouchon Bouchon à tirer sans rainures
Capacité (métrique) 2 mL
Diamètre (métrique) 13 mm
Couleur de bouchon Rouge avec anneau blanc
Dimension du tube 13 x 75 mm
Longueur (métrique) 75 mm