Läs mer
Greiner Bio-One Tubes activateurs de coagulation du sérum
Produktkod. 15412540
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacité (métrique):
4 mL
9 ml
Förpackningsstorlek:
1200 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Capacité (métrique) Förpackningsstorlek
15412540 4 mL 50 pièces
12532936 9 ml 1200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Produktkod. 15412540 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 454204
 Article restreint
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Pour la chimie clinique de routine, l’immunohématologie, la sérologie ou les tests immunologiques
  • Revêtus de particules de silice micronisées qui activent la coagulation lors de l’inversion en douceur des tubes
  • Transparents comme le verre, avec des performances identiques ou supérieures
  • Moulés de façon à être pratiquement incassables, tout en offrant un niveau de sécurité supérieur à celui du verre
  • Les tubes ont une durée de conservation de 18 mois à compter de la date de fabrication
  • Les tubes pédiatriques sont livrés avec des anneaux blancs pour permettre une identification rapide
  • Les bouchons à vis de sécurité peuvent être ôtés et remis plusieurs fois
  • Les bouchons sans vis peuvent être ôtés et remis aussi souvent que nécessaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Couleur Transparent
Type de produit Tube de prélèvement sanguin
Additif Particules de silice microscopiques
Matériau Plastique
Stérilité Stérile
Type de bouchon Bouchon à tirer sans rainures
Capacité (métrique) 4 mL
Diamètre (métrique) 13 mm
Couleur de bouchon Rouge avec anneau noir
Dimension du tube 13 x 75 mm
Longueur (métrique) 75 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.