Learn More
Greiner Bio-One Tubes de sérum : Activateur de coagulation avec séparateur de gel
Code produit 15452550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,5 ml
13 x 75 mm
13 x 100 mm
16 x 100 mm
Couleur de bouchon:
Or
Rouge avec anneau blanc
Rouge avec anneau jaune
Conditionnement:
1200 pièces
50 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon unitSize
15452550 13 x 100 mm Or -
15422530 13 x 75 mm Rouge avec anneau jaune 50 pièces
13008652 13 x 75 mm Rouge avec anneau jaune -
15422550 16 x 100 mm Rouge avec anneau jaune 50 pièces
10144534 16 x 100 mm Rouge avec anneau jaune 1200 pièces
15484641 13 x 100 mm Rouge avec anneau jaune 1200 pièces
15402560 13 x 100 mm Rouge avec anneau jaune 50 pièces
13068682 2,5 ml Rouge avec anneau blanc 1200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15452550 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 456018
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Pour la chimie clinique de routine, l’immunohématologie, la sérologie ou les tests immunologiques
  • Revêtus de particules de silice micronisées qui activent la coagulation lors de l’inversion en douceur des tubes
  • Les tubes avec gel contiennent un gel barrière sur le fond du tube qui, pendant la centrifugation, remonte vers l’interface sérum-caillot pour former une barrière stable, séparant le sérum des cellules
  • Transparents comme le verre, avec des performances identiques ou supérieures
  • Moulés de façon à être pratiquement incassables, tout en offrant un niveau de sécurité supérieur à celui du verre
  • Les tubes ont une durée de conservation de 18 mois à compter de la date de fabrication
  • Les tubes pédiatriques sont livrés avec des anneaux blancs pour permettre une identification rapide
  • Les bouchons à vis de sécurité peuvent être ôtés et remis plusieurs fois
  • Les bouchons sans vis peuvent être ôtés et remis aussi souvent que nécessaire
Compliance
Les tubes avec séparateur de gel sont homologués par la FDA 510(k) pour la surveillance des médicaments thérapeutiques (TDM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Particules de silice microscopiques avec gel de séparation
Matériau Plastique
Type de bouchon Bouchon à tirer sans rainures
Capacité (métrique) 13 x 100 mm
Couleur de bouchon Or