Learn More
Greiner Bio-One Porte-tubes avec Luer HOLDEX™
Code produit 12552776
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
12552776 Stérile 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12552776 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 450263
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Porte-tubes jetable à usage unique stérile avec adaptateur Luer pour l’extraction routinière d’échantillons
  • Canule en plastique décentrée sur le dessus du support
  • Aiguille en acier inox sous le support
  • Support et adaptateur en PP
Compliance
Conforme aux directives OSHA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE, OSHA
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Pour l’extraction routinière d’échantillons des sachets ou des flacons de prélèvement d’échantillon par le biais de ports de canule sans aiguille
À utiliser avec (équipement) Aiguilles pour prélèvement sanguin et systèmes de prélèvement sanguin Vacuettetrade;
Comprend Adaptateur Luer
Conditions de stockage 4°C à 25°C
Matériau Polypropylène
Type de produit Porte-tubes