Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ Tubes à sérum
Code produit 15492550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15492550 5 ml 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15492550 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 456071
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.05€
    14.17€ / 50 pièces
    Économisez 2.88€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Avec bouchon de sécurité à visser. La paroi interne du tube à sérum est spécialement revêtue de particules de silice microscopiques qui activent le processus de coagulation.
  • Doublure de paroi interne : particules de silice microscopiques
  • Contient du gel de séparation dans la base du tube
  • Couleur du bouchon : rouge
  • Couleur de l’anneau : jaune
  • Avec activateur de coagulation de séparateur de sérum Z
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Activateurs de coagulation de séparateur de sérum CAT
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 5 ml
Couleur de bouchon Rouge
Longueur (métrique) 100 mm
Diamètre (métrique) externe 13 mm