Learn More
Gilac™ Grille
Code produit 17928711
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Plateau plat 2 l
Plateau plat 8 l
Plateau plat de 10 l
Plateau plat de 3 l
Plateau plat de 5 l
Récipient 600 x 400
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17928711 Récipient 600 x 400 1 pièce
17958781 Plateau plat 2 l 1 pièce
17958421 Plateau plat de 3 l 1 pièce
17988701 Plateau plat de 5 l 1 pièce
17978701 Plateau plat 8 l 1 pièce
17948561 Plateau plat de 10 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17928711 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G100421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.95€
    5.99€ / 1 pièces
    Économisez 2.96€
    33% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
La grille est extrêmement durable et résistante aux chocs ; elle évite tout contact entre les aliments et les exsudats.
  • Grille pour plateaux plats.
  • Extrêmement durable et résistant aux chocs.
  • Permet d'utiliser des plats plats comme plateaux de décongélation en séparant l'eau glacée du produit en cours de décongélation.
Spécification
Type de produit Red de contenedores
Matériau Polyéthylène
À utiliser avec (équipement) Récipient 600 x 400