Learn More
Kinematica™ Accessoire de mélange en acier inox pour mélangeur de laboratoire MB 800
Code produit 11999058 Tous les produits Kinematica Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2000 ml
4000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11999058 4000 ml 1 pièce
11989058 2000 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11999058 Fournisseur Kinematica™ Code fournisseur 36050055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1590.00€
    1184.00€ / 1 pièces
    Économisez 406.00€
    25% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
L’accessoire de mélange pour MB 800 est constitué d’acier inox, d’un joint et d’une tête de lame ainsi que d’un couvercle avec ouverture pour ajouter des matériaux.
Spécification
Capacité (métrique) 4000 ml
Matériau de la lame Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) MB 800