Learn More
SPEX Certiprep™ Kit de flacons pour broyage en acier inox
Code produit 12584316 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 0,5 g
Unit Size:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) Unit Size
12584316 0,1 à 0,5 g 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12584316 Supplier SPEX Certiprep™ Supplier No. 6781S
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Utilisé pour broyer des échantillons durs comme des os et des circuits imprimés
  • À utiliser lorsque le contact avec le plastique n’est pas recommandé.
  • Le set comprend un impacteur en acier inoxydable, un cylindre central en acier inoxydable, deux bougies d’extrémité et un pack de 10 joints toriques.
  • Capacité de broyage d’échantillons de 0,1 à 5,0 grammes.
Specifications
À utiliser avec (équipement) Freezer Mills
Matériau Acier inoxydable
Volume (métrique) 0,1 à 0,5 g