Learn More
Checkers Protège-câble léger à 3 canaux Grip Guard™
Code produit 17772418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune, Gris
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17772418 Jaune, Gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17772418 Fournisseur Checkers Code fournisseur PGGS0001YG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.55€
    296.13€ / 1 pièces
    Économisez 68.42€
    18% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Un protège-câble léger et durable conçu pour le passage des véhicules légers et des piétons.
  • Les protège-câbles à 3 canaux de la gamme Grip Guard™ sont dotés de nos raccords de type poignée Gripper avec une nouvelle conception légère
  • Pour un poids de seulement 104 kg, le modèle Grip Guard™ est jusqu’à 33 % plus léger que les autres protège-câbles à 3 canaux en polyuréthane et jusqu’à 50 % que ceux en caoutchouc disponibles sur le marché
  • Le raccord de type poignée Gripper est conçu de manière ergonomique pour s’adapter à votre main, ce qui facilite la manipulation et le transport
  • Ce raccord fixe également les assemblages de plusieurs protège-câbles pour sécuriser le passage des véhicules et des piétons tout en protégeant les câbles électriques et les tuyaux
  • En comparaison avec d’autres protège-câbles en caoutchouc, le modèle Grip Guard™ est jusqu’à 50 % plus léger sans compromettre la résistance et la durabilité requises
Spécification
Longueur (impériale) 36 in
Longueur (métrique) 91 cm
Largeur (métrique) 46 cm
Couleur Jaune, Gris
Matériau Polyuréthane
Type Protège-câble