Learn More
Checkers Protège-câble léger à 5 canaux Grip Guard™
Code produit 17782418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune, Gris
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17782418 Jaune, Gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17782418 Fournisseur Checkers Code fournisseur PGGS0002YG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.14€
    216.27€ / 1 pièces
    Économisez 49.87€
    18% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Protège-câble léger et durable à 5 canaux.
  • Le protège-câble à 5 canaux Grip Guard™ comprend de nombreuses fonctionnalités en instance de brevet, notamment nos raccords de type poignée Gripper et la nouvelle conception légère
  • Pour un poids de seulement 58 kg, le modèle Grip Guard est jusqu’à 60 % plus léger que les autres protège-câbles à 5 canaux en polyuréthane et jusqu’à 75 % que ceux en caoutchouc disponibles sur le marché
  • Le raccord de type poignée Gripper est conçu de manière ergonomique pour s’adapter à votre main, ce qui facilite la manipulation et le transport
  • Ce raccord fixe également les assemblages de plusieurs protège-câbles pour sécuriser le passage des véhicules et des piétons tout en protégeant les câbles électriques et les tuyaux
  • Cette conception modulaire d’assemblage sécurisé est idéale pour les salles et espaces de spectacle, les applications commerciales modestes et de services publics
  • Les protège-câbles Grip Guard™ sont fabriqués en polyuréthane sans entretien
  • En comparaison avec d’autres protège-câbles en caoutchouc, le modèle Grip Guard™ à 5 canaux est jusqu’à 75 % plus léger sans compromettre la résistance et la durabilité requises
Spécification
Longueur (impériale) 36 in
Longueur (métrique) 91 cm
Largeur (métrique) 42 cm
Couleur Jaune, Gris
Matériau Polyuréthane
Type Protège-câble