Learn More
(+)-griséofulvine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10083020 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10083020 5 g 5g
10236330 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10083020 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 227450050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126-07-8
Formule moléculaire C17H17ClO6
Poids moléculaire (g/mol) 352.76
Numéro MDL MFCD00082343
Clé InChI DDUHZTYCFQRHIY-RBHXEPJQSA-N
Synonyme griseofulvin, +-griseofulvin, amudane, fulvicin, griseofulvina, griseofulvinum, grisactin, grisefuline, grisovin, griseofulvine
CID PubChem 441140
ChEBI CHEBI:27779
Nom IUPAC (2 S,5’R)-7-chloro-3’,4,6-triméthoxy-5’-méthylspiro[1-benzofurane-2,4’-cyclohex-2-ene]-1’,3-dione
SMILES CC1CC(=O)C=C(C12C(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3OC)OC)Cl)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Griseofulvin
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 217.0°C to 224.0°C
Couleur De couleur blanche à blanche / jaune
Perte à la dessiccation 1% max. (1 g, 105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 4584
Conditions de rotation spécifiques +354° (20°C c=1,dimethylform.)
Rotation spécifique + 354.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in dmf,dmso,slightly soluble in alcohol,benzene,acetone,,chloroform,ethyl acetate,practically insoluble in petroleum ether
Spectrophotométrie 96.0% min. (on dried substance)
Poids de la formule 352.76
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (+)-Griseofulvin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.