Learn More
(+)-griséofulvine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11405537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11405537 100 g 100g
11485527 5 g 5g
11495527 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11405537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23521.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    425.34€
    350.65€ / 100g
    Économisez 74.69€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 126-07-8 | C17H17ClO6 | 352.767 g/mol
Griseofulvin is an antifungal drug. It is used both in animal and in humans, to treat ringworm infections of the skin and nails.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Griseofulvin est un médicament antifongique. Il est utilisé à la fois chez l’animal et chez l’humain pour traiter les infections de la peau et des ongles par la teigne tonsurante.
Solubilité
Soluble dans le diméthylformamide, l’éthanol, le méthanol, le chloroforme, le DMSO, le tétrachloroéthane. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des conditions fraîches et sèches, et dans des conditions bien scellées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126-07-8
Formule moléculaire C17H17ClO6
Poids moléculaire (g/mol) 352.767
Numéro MDL MFCD00082343
Clé InChI DDUHZTYCFQRHIY-RBHXEPJQSA-N
Synonyme griseofulvin, +-griseofulvin, amudane, fulvicin, griseofulvina, griseofulvinum, grisactin, grisefuline, grisovin, griseofulvine
CID PubChem 441140
ChEBI CHEBI:27779
Nom IUPAC (2 S,5’R)-7-chloro-3’,4,6-triméthoxy-5’-méthylspiro[1-benzofurane-2,4’-cyclohex-2-ene]-1’,3-dione
SMILES CC1CC(=O)C=C(C12C(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3OC)OC)Cl)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-Griseofulvin
Point de fusion 218°C to 220°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 95226
Merck Index 14,4549
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl formamide,ethanol,methanol,chloroform,DMSO,tetrachloroethane. Insoluble in water.
Poids de la formule 352.77
Pourcentage de pureté 97%